Drukuj
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435930010 435930050
ACRO435930010EA 831 PLN
ACRO435930010 ACRO435930050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₅BFNO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06798253
Numer CAS: 458532-86-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %