Drukuj
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Stabilizacja: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1 wt,%
435900010 435900050
ACRO435900010EA 312 PLN
ACRO435900010 ACRO435900050
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilised
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formuła: C₅H₈O₃
Temp. Wrzenia: 71…72 °C (2Torr)
Gęstość: 1,129 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12545894
Numer CAS: 15484-46-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥84.0 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)