Drukuj
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435890010 435890050
ACRO435890010EA 1330 PLN
ACRO435890010 ACRO435890050
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formuła: C₄H₃BrN₂O
Temp. topnienia: 115…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245330
Numer CAS: 374063-92-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20°C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)