Drukuj
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435870010 435870050
ACRO435870010EA 567 PLN
ACRO435870010 ACRO435870050
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
4-Bromoisoindoline hydrochloride
Formuła: C₈H₉BrClN
MW: 234.53 g/mol
Temp. topnienia: 269…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10700134
Numer CAS: 923590-95-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to pink to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 5.73 to 6.21 % N