Drukuj
Isoindoline hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435850050 435850250
ACRO435850050EA 574 PLN
ACRO435850050 ACRO435850250
Isoindoline hydrochloride 97%
Isoindoline hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀ClN
MW: 155.625 g/mol
Temp. topnienia: 255…256 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03502377
Numer CAS: 32372-82-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.64 to 9.36 % N