Drukuj
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435760010 435760050
ACRO435760010EA 389 PLN
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formuła: C₇H₆BrN₃
Temp. topnienia: 237…238 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426696
Numer CAS: 61272-71-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %