Drukuj
1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
435720010 435720050
ACRO435720010EA 291 PLN
ACRO435720010 ACRO435720050
1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Formuła: C₈H₉N₃
Numer MDL: MFCD09054755
Numer CAS: 60301-20-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
HPLC ≥94.0 %