5-Iodo-1H-indazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
435710010
435710050
ACRO435710010EA
767
PLN
ACRO435710010
ACRO435710050
5-Iodo-1H-indazole 95%
5-Iodo-1H-indazole
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to brown to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 156 °C |
HPLC | ≥94.0 % |