Drukuj
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
435680010 435680050
ACRO435680010EA 188 PLN
ACRO435680010 ACRO435680050
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Formuła: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…130 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041423
Numer CAS: 17231-94-6
Jednostka: 3335
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥96.0 %