Drukuj
Tetrakis(decyl)ammonium bromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
435670100 435670500
ACRO435670100EA 1180 PLN
ACRO435670100 ACRO435670500
Tetrakis(decyl)ammonium bromide 98%
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Formuła: C₄₀H₈₄BrN
Temp. topnienia: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043166
Numer CAS: 14937-42-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %