Drukuj
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide
435568000 435561000
435568000.EA 3950 PLN
435568000. 435561000.
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
Formuła: C₄H₇BrMg
Gęstość: 0,952 g/cm³
Temp. Zapłonu: –15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209600
Numer CAS: 38614-36-7
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.3390 to 1.3410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %