Drukuj
Pentylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentylmagnesium bromide
435551000 435558000
435551000.EA 609 PLN
435551000. 435558000.
Pentylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Pentylmagnesium bromide
Formuła: C₅H₁₁BrMg
MW: 175.35 g/mol
Gęstość: 0.947 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000045
Numer CAS: 693-25-4
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown to black Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %