Drukuj
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
435530010 435530050
ACRO435530010EA 400 PLN
ACRO435530010 ACRO435530050
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formuła: C₆H₉BClNO₂
MW: 173.41 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191748
Numer CAS: 85006-23-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Elemental Analysis 7.88 to 8.28 % N