Drukuj
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
435450010 435450050
ACRO435450010EA 456 PLN
ACRO435450010 ACRO435450050
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 120…125 °C (5Torr)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03419271
Numer CAS: 147081-44-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.0° (20°C, 589 nm) (C=1, chloroform)