Drukuj
6-Bromonicotinic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435400010 435400100
ACRO435400010EA 203 PLN
ACRO435400010 ACRO435400100
6-Bromonicotinic acid 96%
6-Bromonicotinic acid
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01927100
Numer CAS: 6311-35-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %