Drukuj
3-Amino-1-adamantanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Aminoadamantan-1-ol
435380010 435380050
ACRO435380010EA 300 PLN
ACRO435380010 ACRO435380050
3-Amino-1-adamantanol 96%
3-Amino-1-adamantanol
Formuła: C₁₀H₁₇NO
Temp. topnienia: 263…264 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01821204
Numer CAS: 702-82-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N