Drukuj
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
435330010 435330050 435330250
ACRO435330010EA 93.6 PLN
ACRO435330010 ACRO435330050 ACRO435330250
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₂
MW: 153.95 g/mol
Temp. topnienia: 215.4…217.3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863527
Numer CAS: 139911-27-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %