Drukuj
D-Alanine methyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, (R)-2-Aminopropionic acid Methyl Ester Hydrochloride, H-D-Ala-OMe.HCl, H-D-Ala-OMe·HCl, Methyl D-alaninate hydrochloride, Methyl (R)-2-Aminopropionate Hydrochloride, (R)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-Methyl 2-aminopropionate hydrochloride
435320050 435320250
ACRO435320050EA 249 PLN
ACRO435320050 ACRO435320250
D-Alanine methyl ester hydrochloride 98%
D-Alanine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 139.58 g/mol
Temp. topnienia: 60.4…62.1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066141
Numer CAS: 14316-06-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
Specific optical rotation -10° to -15° (20°C, 589 nm) c=2, methanol