1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
435191000
435192500
ACRO435191000EA
615
PLN
ACRO435191000
ACRO435192500
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formuła:
C₃₀H₄₆BF₄P₂Rh Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01862465 Numer CAS: 213343-64-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange to red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 52.4 to 56.8 % C |
Specific optical rotation | -40° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |