Drukuj
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435120010 435122500
ACRO435120010EA 1720 PLN
ACRO435120010 ACRO435122500
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Formuła: C₁₆H₄₂ClIrN₂P₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07782018
Numer CAS: 791629-96-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 2.50 to 2.70 % (N)