Drukuj
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride, 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzimidazol-3-ium chloride
435090010 435095000
ACRO435090010EA 679 PLN
ACRO435090010 ACRO435095000
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Formuła: C₁₉H₂₇ClN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08705248
Numer CAS: 1034449-15-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.25 to 9.31 % (N)