Drukuj
4-Ethoxybenzoyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
434970010 434970050
ACRO434970010EA 263 PLN
ACRO434970010 ACRO434970050
4-Ethoxybenzoyl chloride 98%
4-Ethoxybenzoyl chloride
Formuła: C₉H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 128…130 °C (6Torr)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000688
Numer CAS: 16331-46-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %