Drukuj
Trioctylsilane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
434900050 434900250
ACRO434900050EA 329 PLN
ACRO434900050 ACRO434900250
Trioctylsilane 95%
Trioctylsilane
Formuła: C₂₄H₅₂Si
Temp. Wrzenia: 163…165 °C (,2 mmHg)
Gęstość: 0,821 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053812
Numer CAS: 18765-09-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %