Drukuj
3-Cyanophenylacetic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
434890010 434890050
ACRO434890010EA 726 PLN
ACRO434890010 ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Formuła: C₉H₇NO₂
Temp. topnienia: 117…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411079
Numer CAS: 1878-71-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC ≥94.0 %