Chlorowodorek L(+)-Cysteiny, bezwodny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
434850010
434850250
434851000
ACRO434850010EA
8270
PLN
ACRO434850010
ACRO434850250
ACRO434851000
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny, bezwodny 98%
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny
Formuła:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl Temp. topnienia: 175…181 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064553 Numer CAS: 52-89-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | 8.67 to 9.11 % N |
Specific optical rotation | +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl |