Drukuj
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-L-serine benzyl ester, Boc-Ser-OBzl, BOC-L-Serine benzyl ester
434840010 434840050
ACRO434840010EA 316 PLN
ACRO434840010 ACRO434840050
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Formuła: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295.3 g/mol
Temp. topnienia: 67…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00076983
Numer CAS: 59524-02-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -14° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)