Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
434830250 434831000
ACRO434830250EA 377 PLN
ACRO434830250 ACRO434831000
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate
Formuła: C₁₆H₉₇NO₃₁
Temp. topnienia: 27…30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149573
Numer CAS: 147741-30-8
Jednostka: 3263
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Transparent white Crystals or crystalline powder
Melting point 26 to 30°C
Titration with HCl ≥95.0 %
HPLC ≥96.0 %