Drukuj
Kwas 6-hydroksypikolinowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
434820050 434820250
ACRO434820050EA 294 PLN
ACRO434820050 ACRO434820250
Kwas 6-hydroksypikolinowy 95%
Kwas 6-hydroksypikolinowy
Formuła: C₆H₅NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192220
Numer CAS: 19621-92-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %