Drukuj
N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Carbobenzyloxy-beta-alanine
434810050 434810250
ACRO434810050EA 298 PLN
ACRO434810050 ACRO434810250
N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
N-Carbobenzoxy-beta-alanine
Formuła: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223.23 g/mol
Temp. topnienia: 105.3…107.2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037292
Numer CAS: 2304-94-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %