Drukuj
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-allylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)allylamine, N-Allylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl allylcarbamate
434770100 434770500
ACRO434770100EA 353 PLN
ACRO434770100 ACRO434770500
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Formuła: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 48…50 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 34.9…38.3 °C
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191870
Numer CAS: 78888-18-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 40 °C
GC ≥97.5 %