Drukuj
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435580010 435580050
ACRO435580010EA 825 PLN
ACRO435580010 ACRO435580050
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formuła: C₁₀H₁₃NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11617807
Numer CAS: 85951-61-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 151 °C
Specific optical rotation +85° to +95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, methanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %