Drukuj
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
435290050 435290250
ACRO435290050EA 453 PLN
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formuła: C₄HCl₂N₃O₂
Temp. Wrzenia: 135 °C (17Torr)
Temp. topnienia: 29…30 °C
Gęstość: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00127867
Numer CAS: 49845-33-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %