Drukuj
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexylmagnesium chloride
434681000 434688000
434681000.EA 422 PLN
434681000. 434688000.
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal®
1-Hexylmagnesium chloride
Formuła: C₆H₁₃ClMg
Temp. Wrzenia: 65…68 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,965 g/cm³
Temp. Zapłonu: –25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798087
Numer CAS: 44767-62-6
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %