Drukuj
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
434671000 434678000
434671000.EA 890 PLN
434671000. 434678000.
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propenylmagnesium bromide
Formuła: C₃H₅BrMg
Temp. Wrzenia: 65 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209610
Numer CAS: 14092-04-7
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %