Drukuj
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: beta-Alanine tert-Butyl ester hydrochloride, β-Alanine t-butyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu.HCl, H-β-Ala-OtBu.HCl, tert-Butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
434650010 434650050
ACRO434650010EA 603 PLN
ACRO434650010 ACRO434650050
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 98%
beta-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Formuła: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181.66 g/mol
Temp. topnienia: 167.8…168.5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00058258
Numer CAS: 58620-93-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 7.5 to 7.9 % N
Titration with NaOH ≥98.5 %