Drukuj
glikol polietylenowy 4.000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: PEG 4000
434630010 434630050
ACRO434630010EA 312 PLN
ACRO434630010 ACRO434630050
glikol polietylenowy 4.000
glikol polietylenowy 4.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ? 250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54…58 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779612
Numer CAS: 25322-68-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g