Drukuj
Octan butylu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
434620010 434620025 434621000
ACRO434620010EA 314 PLN
ACRO434620010 ACRO434620025 ACRO434621000
Octan butylu ACS
Octan butylu
Formuła: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 127 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009445
Numer CAS: 123-86-4
Jednostka: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % (n-Butyl alcohol)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Titrable acid ≤0.0016 meq/g