Drukuj
n-dodekan, bezwodny 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
434590010 434591000
434590010.EA 3350 PLN
434590010. 434591000.
n-dodekan, bezwodny 99%, AcroSeal®
n-dodekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Temp. Wrzenia: 215…217 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 0,753 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008969
Numer CAS: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %