Drukuj
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium tetrabromonickelate(II)
434541000 434548000
434541000.EA 250 PLN
434541000. 434548000.
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dilithium tetrabromonickelate(II)
Formuła: Br₄Li₂Ni
MW: 392.189 g/mol
Gęstość: 1.065 g/cm³
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192058
Numer CAS: 13826-95-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to brown Solution
Titration Argentometric 0.45 to 0.55 M
GC ≥95 %