Drukuj
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhydrous 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium 4-methylbenzenesulphinate, Sodium-p-toluenesulphinate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt, Sodiumtoluene-4-sulphinate
434530250 434531000
ACRO434530250EA 237 PLN
ACRO434530250 ACRO434531000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhydrous 97%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Formuła: C₇H₇NaO₂S
MW: 178.19 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013136
Numer CAS: 824-79-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.00 %
HPLC ≥96.0 %