Drukuj
Tris acetate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
434500250 434501000 434505000
ACRO434500250EA 329 PLN
ACRO434500250 ACRO434501000 ACRO434505000
Tris acetate 99%
Tris acetate
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038951
Numer CAS: 6850-28-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1.0 %
Solubility (1 g/ml in water) Clear colorless
UV at 290 nm A: ≤0.5
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm