Drukuj
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
434460010 434460050
ACRO434460010EA 153 PLN
ACRO434460010 ACRO434460050
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Formuła: C₃H₂BrF₃
MW: 174.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 34 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.65 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077469
Numer CAS: 1514-82-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3520 to 1.3570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %