Drukuj
1-Metylobenzimidazol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050 434420250
ACRO434420050EA 343 PLN
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Metylobenzimidazol 99%
1-Metylobenzimidazol
Formuła: C₈H₈N₂
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 154 °C (16hPa)
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192275
Numer CAS: 1632-83-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %