Drukuj
Woda ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
434400010 434400050
ACRO434400010EA 266 PLN
ACRO434400010 ACRO434400050
Woda ACS
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Chloride (Cl) ≤0.4 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.4 ppm
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1