Drukuj
siarczan amonu 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
434380010 434380050
ACRO434380010EA 228 PLN
ACRO434380010 ACRO434380050
siarczan amonu 99%, extra pure
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 280 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %