Drukuj
sól sodowa laurylosarkozyny 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
434370010 434370250 434371000
ACRO434370010EA 2170 PLN
ACRO434370010 ACRO434370250 ACRO434371000
sól sodowa laurylosarkozyny 95%
sól sodowa laurylosarkozyny
Formuła: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temp. Zapłonu: ≥ 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042728
Numer CAS: 137-16-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless to light yellow
pH 7.0 to 9.0
Titration with HClO4 94 to 106 %