Drukuj
1-Propanol ACS for spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
434360010 434360025
ACRO434360010EA 350 PLN
ACRO434360010 ACRO434360025
1-Propanol ACS for spectroscopy
1-Propanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 97 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –127 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002941
Numer CAS: 71-23-8
Jednostka: 1274
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Solubility Clear colorless
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %