Drukuj
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: methyl 4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate, methyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate, Methyl 4-oxothiane-3-carboxylate
434290010 434290050
ACRO434290010EA 825 PLN
ACRO434290010 ACRO434290050
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formuła: C₇H₁₀O₃S
Temp. Wrzenia: 134 °C (10Torr)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203485
Numer CAS: 4160-61-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %