Drukuj
4-Chlorotetrahydropyran 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
434270010 434270050
ACRO434270010EA 307 PLN
ACRO434270010 ACRO434270050
4-Chlorotetrahydropyran 96%
4-Chlorotetrahydropyran
Formuła: C₅H₉ClO
Temp. Wrzenia: 150 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074911
Numer CAS: 1768-64-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %