Drukuj
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N1-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-o-phenylenediamine, 2-Amino-N-methylaniline
434230050 434230250
ACRO434230050EA 632 PLN
ACRO434230050 ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.171 g/mol
Temp. Wrzenia: 123…124 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 22 °C
Gęstość: 1.075 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192314
Numer CAS: 4760-34-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to red to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %